Merck
L9001
Sigma-Aldrich
L-Lysine hydroxamate hydrochloride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H15N3O2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.66
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cl.NCCCC[C@H](N)C(=O)NO
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)