Fortfahren mit
L8397
ʟ-Leucinethiol
leucine aminopeptidase inhibitor, solid
Synonym(e):
Dithiobis(2-amino-4-methylpentane)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 260,00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 448,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H28N2S2 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
337.42
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
€ 260,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
L-Leucinethiol, oxidized dihydrochloride, leucine aminopeptidase inhibitor
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](N)CS
InChI
1S/C6H15NS/c1-5(2)3-6(7)4-8/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3/t6-/m0/s1
InChI key
GXEDNWSUKCJLLB-LURJTMIESA-N
Application
Upon reduction in vivo to L-leucinethiol, compound is a potent inhibitor of leucine aminopeptidase.[1]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C8755C24730200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solid
form
crystalline
form
solid
form
powder or crystals
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)