Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
buffered aqueous suspension
composition
Solids, 1.0%
mean particle size
0.05 μm
Physical form
Suspension in 10 mM PBS, pH 7.1, 2 mM NaN3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?