L6634
α-Lactalbumin from bovine milk
agarose conjugate, saline suspension
Alle Fotos(1)
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
13111000
Konjugat
agarose conjugate
Form
saline suspension
Kennzeichnungsgrad
~6 mg per mL
Matrix
cross-linked 4% beaded agarose
Matrixaktivierung
cyanogen bromide
Matrixanbindung
amino
Matrix-Spacer
1 atom
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Useful in the isolation of galactosyl transferase.
Physikalische Form
Suspension in 0.5 M NaCl
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)