L5022
[D-Lys6]-LH-RH
≥95% (HPLC), powder
About This Item
Assay
≥95% (HPLC)
Form
powder
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)CC(NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(Cc2c[nH]c3ccccc23)NC(=O)C(Cc4cnc[nH]4)NC(=O)C5CCC(=O)N5)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)N6CCCC6C(=O)NCC(N)=O
Angaben zum Gen
human ... GNRH1(2796)
Amino Acid Sequence
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges