Merck
L4628
Linolsäureanhydrid
~97%, oil
Synonym(e):
(cis,cis)-9,12-Octadecadienoic anhydride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C36H62O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
542.88
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
~97%
form
oil
color
clear colorless
refractive index
n20/D 1.476 (lit.)
mp
−1 °C (lit.)
density
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)