Merck
L4518
Sigma-Aldrich
Lividomycin A sulfate salt
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C29H55N5O18 · xH2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
761.77 (free base basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OS(O)(=O)=O.NC[C@@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2CO)O[C@@H]3[C@@H](O)[C@H](N)C[C@H](N)[C@H]3O[C@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)C[C@H]4N)[C@H](N)[C@@H](O)[C@@H]1O[C@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]5O