Merck
L3526
Leukotriene A3 methyl ester
~50 μg/mL in hexane: diethyl ether: triethylamine (95:5:0.5), ≥95% (HPLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H34O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
334.49
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95% (HPLC)
concentration
~50 μg/mL in hexane: diethyl ether: triethylamine (95:5:0.5)
functional group
ester
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC/C=C\C=C\C=C\[C@@H]1O[C@H]1CCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H34O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-20(24-19)17-15-18-21(22)23-2/h10-14,16,19-20H,3-9,15,17-18H2,1-2H3/b11-10-,13-12+,16-14+/t19-,20-/m0/s1
InChI key
YOAQIJHBMIIBJM-NLAMMTFYSA-N
Packaging
Packaged under Argon.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Nervous system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-14.8 °F - closed cup
flash_point_c
-26 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)