Merck
L3502
D-Leu-Gly
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H16N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.22
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@@H](N)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C8H16N2O3/c1-5(2)3-6(9)8(13)10-4-7(11)12/h5-6H,3-4,9H2,1-2H3,(H,10,13)(H,11,12)/t6-/m1/s1
InChI key
LESXFEZIFXFIQR-ZCFIWIBFSA-N
Biochem/physiol Actions
D-Leucylglycine (D-Leu-Gly) is used to study the kinetics and speciation of copper(II)- cis, cis-1,3,5-triaminocyclohexane complex-promoted hydrolysis of dipeptides and the specificity of cleavage of leucine dipeptides by peptidases.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)