Merck
L3402
Propionyl-leupeptin hemisulfate salt
≥90% (HPLC)
Synonym(e):
Propionyl-Leu-Leu-Arg-al
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C21H40N6O4 · 1/2H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
489.62
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥90% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.CCC(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C=O.CCC(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C=O
Biochem/physiol Actions
Serine and cysteine protease inhibitor.
Serine and cysteine protease inhibitor.. Estrogen receptors are cleaved by endogenous proteases during isolation, but progressively larger complexes are obtained with increasing concentrations of acetyl- and propionyl-leupeptin.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Biological activities of leupeptins.
T Aoyagi et al.
The Journal of antibiotics, 22(11), 558-568 (1969-11-01)