L3150
Monoclonal Anti-LEF-1 (Transactivation Domain 236-242) antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone 3A12, purified immunoglobulin
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3A12, monoclonal
Mol-Gew.
antigen 55-57 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... LEF1(51176)
Immunogen
Physikalische Form
Not finding the right product?