Merck
L3010
Sigma-Aldrich
1-Hexanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
~99%
Synonym(e):
L-α-Lysophosphatidylcholine, caproyl, Lysolecithin, caproyl
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H30NO7P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
355.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
PubChem Substanz-ID:
Assay
~99%
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCC(=O)OC[C@H](O)COP(O)(=O)OCC[N](C)(C)C
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves