Fortfahren mit
L2913
Leptomycin B
from Streptomyces sp., ≥95% (HPLC), solution, nuclear transport inhibitor
Synonym(e):
Antibiotic CI 940, Elactocin, LMB, Mantuamycin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C33H48O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
540.73
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Storage condition:
protect from light
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Leptomycin B -Lösung aus Streptomyces sp., ≥95% (HPLC), Supplied in methanol: water (7:3)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
storage condition
protect from light
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
protein synthesis | interferes
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC(\C=C\[C@@H]1OC(=O)C=C[C@@H]1C)=C\[C@H](C)C\C=C\C(C)=C\[C@@H](C)C(=O)[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)C\C(C)=C\C(O)=O
InChI
1S/C33H48O6/c1-9-28(14-15-29-24(5)13-16-31(36)39-29)19-22(3)12-10-11-21(2)17-25(6)32(37)27(8)33(38)26(7)18-23(4)20-30(34)35/h10-11,13-17,19-20,22,24-27,29,33,38H,9,12,18H2,1-8H3,(H,34,35)/b11-10+,15-14+,21-17+,23-20+,28-19-/t22-,24+,25-,26+,27-,29+,33-/m1/s1
InChI key
YACHGFWEQXFSBS-XYERBDPFSA-N
General description
Leptomycin B ist ein antimykotisches, antibiotisches Anti-Tumor-Zytotoxin, das die CRM1-abhängige, NES-abhängige nukleozytoplasmische Translokation hemmt (nuklearer Export-Inhibitor). Zu den NES-enthaltenden Proteinen gehören HIV-1 REV, Aktin, c-Abl, Cyclin-B1, MDM2/p53, I?B, MPF, PKA und MEK.
Biochem/physiol Actions
Leptomycin B ist eine ungesättigte Fettsäure mit verzweigter Kette und ein wichtiges Werkzeug bei der Untersuchung von nuklearem Export. Leptomycin B ist ein spezifischer Inhibitor von Proteinen, die ein nukleares Exportsignal enthalten. Leptomycin B hemmt die nukleozytoplasmische Translokation von Molekülen, wie z. B. des HIV-1 Rev-Proteins, und den Rev-abhängigen Export von mRNA. Die Zugabe von sehr geringen Mengen an Fibroblasten verursacht die Akkumulation von MEK im Nukleus. Weitere Proteine, die von Leptomycin B beeinflusst werden, sind Aktin, c-Abl, Cyclin-B1, MDM2/p53, IκB, MPF und PKA. Der vermutete Hemm-Mechanismus beinhaltet die direkte Bindung von Leptomycin B an CRM1, was die Bindung von CRM1 an das nukleare Exportsignal enthaltende Proteine mittels der Interaktion mit Zysteinresten in einer von CRM1 konservierten Region blockiert.
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
400051B5507H9773
assay
≥95% (HPLC)
assay
>85% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
protect from light
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
fungi
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
64.4 °F - closed cup
flash_point_c
18 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is the Actual concentration of this product can you please specify?
    1 answer
    1. The concentration of this solution varies from lot to lot and is reported in the lot specific Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/l2913#product-documentation
      Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/358/996/l2913dat.pdf