Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 507,00 € 430,95 |
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
278-488-1
NACRES:
NA.26
€ 430,95
Listenpreis€ 507,00Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
General description
Lisinopril is a nonsulfhydryl angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor. It is used in the treatment of heart failure and hypertension. Lisinopril is an antihypertensive and anticongestive agent, like other members of its family. It is water-soluble and possesses weak chelating properties.
Application
Lisinopril has been used as an angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor:
- in combination with spironolactone, to study their effects on cardiac and skeletal muscles in the Duchenne muscular dystrophy (DMD) mice model
- standard in in vitro ACE inhibitory assay
- as a negative control in ACE enzymatic assay
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1A - STOT RE 2
target_organs
Kidney
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?