Merck
L2386
Lys-Pro 4-methoxy-β-naphthylamide dihydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H30N4O3 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
471.42
UNSPSC Code:
12352204
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage temp.
−20°C
General description
Substrate for dipeptidyl-peptidase II
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
J K McDonald et al.
Biochimica et biophysica acta, 616(1), 68-81 (1980-11-06)
Dipeptidyl peptidase II (dipeptidylpeptide hydrolase, EC 3.4.14.2), previously known as dipeptidyl aminopeptidase II, was shown to be present in relatively high concentrations in bovine dental pulp. Based on the DNA content of tissue homogenates, the fibroblasts of this connective tissue