Merck
L2136
Lauric acid N,N-dimethylamide
~95%
Synonym(e):
N,N-Dimethyldodecanamide, N,N-Dimethyllauramide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H29NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.39
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
EC Number:
221-117-5
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
InChI key
BDYUSDIJIDGWCY-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C14H29NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(16)15(2)3/h4-13H2,1-3H3
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)C
assay
~95%
form
liquid
density
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amide
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
Application
Dermal penetration enhancer; facilitates transport of solutes through the skin.
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
B B Michniak et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 82(2), 214-219 (1993-02-01)
A series of novel dermal penetration enhancers, esters and amides of clofibric acid, was synthesized. The permeation parameters and skin retention of two steroids (hydrocortisone-21-acetate and betamethasone-17-valerate) in propylene glycol were studied with athymic nude mouse skin by in vitro
Kuo-Yen Huang et al.
EMBO molecular medicine, 13(1), e12828-e12828 (2020-11-08)
To circumvent the devastating pandemic caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infection, a humanized decoy antibody (ACE2-Fc fusion protein) was designed to target the interaction between viral spike protein and its cellular receptor, angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2).