Fortfahren mit
L2025
Luria Agar Base, Miller
Tryptone, yeast extract, sodium chloride and agar
Synonym(e):
LA, modified, Luria-Bertani media, modified, Lysogeny broth, modified
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 215,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 609,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106200
NACRES:
NA.72
eCl@ss:
42040102
€ 215,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
agriculture
microbiology
General description
Luria Bertani (LB) medium is one of the complex media that is widely used to grow Escherichia coli in small-scale cultures.[1]
Application
Luria Agar Base, Miller has been used as a growth medium during plasmid amplification. [2] It has also been used as a culture medium for strains of Penicillium sp. laika.[3]
Luria broth/agar (LA), Miller (L1900) is a bacteria growth mixture of sodium chloride (0.5g/L); tryptone (10g/L) yeast extract (5g/L) and agar (15g/L) used to culture members of the Enterobacteriaceae family and for coliphage plaque assays.
Preparation Note
Recommended use at 30.5 g per liter.
Other Notes
Contains: Tryptone, yeast extract, sodium chloride and agar.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L1900L3147K4003
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
agriculture
microbiology
application(s)
agriculture
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
agriculture
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)