Merck
L1632
Laurinsäureanhydrid
~99%
Synonym(e):
Laurin-Anhydrid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[CH3(CH2)10CO]2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
382.62
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-449-9
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
~99%
mp
41-43 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)OC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H46O3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23(25)27-24(26)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-22H2,1-2H3
InChI key
NWADXBLMWHFGGU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)