Merck
L0380
Lumazin
crystalline
Synonym(e):
2,4(1H,3H)-Pteridindion, 2,4-Dihydroxy-pteridin, 2,4-Dioxo-tetrahydropteridin, 2,4-Pteridindiol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.12
EC Number:
207-652-7
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
157503
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
crystalline
color
yellow
SMILES string
Oc1nc(O)c2nccnc2n1
InChI
1S/C6H4N4O2/c11-5-3-4(8-2-1-7-3)9-6(12)10-5/h1-2H,(H2,8,9,10,11,12)
InChI key
UYEUUXMDVNYCAM-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)