Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Form:
solution
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
solution
Quality Segment
drug control
USDEA Schedule III; stupéfiant (France); regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain)
color
colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.Cc1cccc(C)c1NC2=NCCCS2.CNC3(CCCCC3=O)c4ccccc4Cl
InChI
1S/C13H16ClNO.C12H16N2S.2ClH/c1-15-13(9-5-4-8-12(13)16)10-6-2-3-7-11(10)14;1-9-5-3-6-10(2)11(9)14-12-13-7-4-8-15-12;;/h2-3,6-7,15H,4-5,8-9H2,1H3;3,5-6H,4,7-8H2,1-2H3,(H,13,14);2*1H
InChI key
IYJHJWJNWIPQFJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
This is a solution of ketamine hydrochloride, an NMDA receptor antagonist, and xylazine hydrochloride, an α2- adrenergic receptor agonist.
Other Notes
Telephone orders are not accepted for this product.
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
- Ketamine hydrochloride 80 mg/mL
- Xylazine hydrochloride 12 mg/mL
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?