Wichtige Dokumente
K1005
Monoclonal Anti-Kinesin antibody produced in mouse
clone IBII, ascites fluid
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
IBII, monoclonal
Mol-Gew.
antigen 40-80 kDa (Two bands. Additional bands at 130-140 kDa may be present.)
Enthält
15 mM sodium azide
Speziesreaktivität
rat, sea urchin, frog, bovine
Methode(n)
western blot: 1:500 using kinesin-enriched rat brain preparation
Isotyp
IgM
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
rat ... Kif5b(117550)
Spezifität
Immunogen
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?