Wichtige Dokumente
J2128
Anti-phospho-c-Jun (pSer63) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Mol-Gew.
antigen 48 kDa
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Methode(n)
flow cytometry: 1:200
microarray: suitable
western blot (chemiluminescent): 1:1,000 using extract of NIH3T3 anisomycin or UV-treated cells
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer63)
Angaben zum Gen
human ... JUN(3725)
mouse ... Jun(16476)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?