Merck
INSA444-EP
Inserts for Eppendorf® A-4-44 Rotor
(capacity 1 x 15 mL conical tube), for use with 100 mL rectangular bucket, pack of 8 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
Leistungsmerkmale
Holds 50 mL tubes
Verpackung
pack of 8 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022637479 (North America)
Eppendorf® 5804728009 (Europe)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kapazität
(capacity 1 x 15 mL conical tube)
Kompatibilität
for use with 100 mL rectangular bucket
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)