Fortfahren mit
I7512
Indole-3-butyric acid potassium salt
suitable for plant cell culture, BioReagent
Synonym(e):
4-(3-Indolyl)butanoic acid, IBA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 106,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 338,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H12KNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.33
NACRES:
NA.72
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
10171502
MDL number:
€ 106,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Segment
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(O[K])CCCC1=CNC2=C1C=CC=C2
InChI
1S/C12H13NO2.K.H/c14-12(15)7-3-4-9-8-13-11-6-2-1-5-10(9)11;;/h1-2,5-6,8,13H,3-4,7H2,(H,14,15);;
InChI key
RBRDCGZGWQSQJU-UHFFFAOYSA-N
Application
Indole-3-butyric acid (IBA) is auxin-family plant hormone. IBA is thought to be a precursor of indole-3-acetic acid (IAA) the most abundant and the basic auxin natively occurring and functioning in plants. IAA generates the majority of auxin effects in intact plants, and is the most potent native auxin.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
I5386I514857310
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
-
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)