Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 146,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 572,00 € 486,20 |
Über diesen Artikel
Produktname
Imperatorin, ≥98% (HPLC), powder
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
off-white to light brown
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C\C(C)=C\COc1c2OC(=O)C=Cc2cc3ccoc13
InChI
1S/C16H14O4/c1-10(2)5-7-19-16-14-12(6-8-18-14)9-11-3-4-13(17)20-15(11)16/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3
InChI key
OLOOJGVNMBJLLR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) |
| form powder | form - | form powder | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: ≥5 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| color off-white to light brown | color - | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Imperatorin
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?