Merck
I6272
Magnesium-Ionophor IV
Synonym(e):
N,N′,N′′-Tris-[3-(heptylmethylamino)-3-oxopropionyl]-8,8′-iminodioctylamin, ETH 7025
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C49H94N6O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
863.31
UNSPSC Code:
26111700
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCN(C)C(=O)CC(=O)NCCCCCCCCN(CCCCCCCCNC(=O)CC(=O)N(C)CCCCCCC)C(=O)CC(=O)N(C)CCCCCCC
InChI
1S/C49H94N6O6/c1-7-10-13-22-29-36-52(4)46(58)41-44(56)50-34-27-20-16-18-25-32-39-55(49(61)43-48(60)54(6)38-31-24-15-12-9-3)40-33-26-19-17-21-28-35-51-45(57)42-47(59)53(5)37-30-23-14-11-8-2/h7-43H2,1-6H3,(H,50,56)(H,51,57)
InChI key
JYBGTBZZVHYIJI-UHFFFAOYSA-N
Application
Sehr lipophiler Magnesium-Ionophor; Assay von Mg2+-Aktivität in humanem Serum mit einer optimierten Membranelektrode.
Physical form
Solution in 0.5 mL tetrahydrofuran
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)