Merck
I5258
Sigma-Aldrich
Indoxyl phosphate di-p-toluidine salt
~95%, powder
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6NO4P · 2C7H10N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
427.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
Assay
~95%
Form
powder
Farbe
light purple
Lagertemp.
−20°C
Substrate
Histochemisches Substrat für alkaline Phosphatase.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)