Merck
I3880
4-(Iodoacetamido)salicylic acid
~98%, crystalline
Synonym(e):
4-(Iodoacetamido)-2-hydroxybenzoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H8INO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
321.07
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
~98%
form
crystalline
color
tan to brown
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)c1ccc(NC(=O)CI)cc1O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)