Wichtige Dokumente
I1909
Immethridine hydrobromide
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
4-(1H-Imidazol-4-ylmethyl)pyridine hydrobromide
About This Item
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: ~10 mg/mL
H2O: insoluble
SMILES String
Br[H].C(c1ccncc1)c2c[nH]cn2
InChI
1S/C9H9N3.BrH/c1-3-10-4-2-8(1)5-9-6-11-7-12-9;/h1-4,6-7H,5H2,(H,11,12);1H
InChIKey
XAOXYOKDVRPLBH-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)