I1661
ICA-105574
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-nitro-N-(4-phenoxyphenyl)-benzamide
About This Item
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
off-white to light tan
Löslichkeit
DMSO: >20 mg/mL
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)C(=O)Nc2ccc(Oc3ccccc3)cc2
InChI
1S/C19H14N2O4/c22-19(14-5-4-6-16(13-14)21(23)24)20-15-9-11-18(12-10-15)25-17-7-2-1-3-8-17/h1-13H,(H,20,22)
InChIKey
GDWKBKTVROCPNZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable