Wichtige Dokumente
I128
ICI 174,864
solid
Synonym(e):
N,N-diallyl-Tyr-Aib-Aib-Phe-Leu
About This Item
Form
solid
Farbe
white
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)C(C)(C)NC(=O)C(C)(C)NC(=O)[C@H](Cc2ccc(O)cc2)N(CC=C)CC=C)C(O)=O
Biochem./physiol. Wirkung
Vorsicht
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable