I1279
Isovelleral
solid
Synonym(e):
(+)-Isovelleral
About This Item
Form
solid
Farbe
white
Löslichkeit
H2O: insoluble
organic solvents: soluble
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H]C(=O)C1=C[C@]2([H])CC(C)(C)C[C@]2([H])[C@]3(C)C[C@@]13C([H])=O
InChI
1S/C15H20O2/c1-13(2)5-10-4-11(7-16)15(9-17)8-14(15,3)12(10)6-13/h4,7,9-10,12H,5-6,8H2,1-3H3/t10-,12+,14-,15-/m1/s1
InChIKey
PJAAESPGJOSQGZ-DZGBDDFRSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable