Merck
I123
ICI 216,140
>95%, solid
Synonym(e):
(CH3)2CHCO-His-Trp-Ala-Val-D-Ala-His-Leu-NHCH3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C45H65N13O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
916.08
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
>95%
form
solid
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CNC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](Cc1c[nH]cn1)NC(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)NC(=O)[C@H](Cc4c[nH]cn4)NC(=O)C(C)C)C(C)C
Biochem/physiol Actions
Potent in vivo receptor antagonist of the bombesin/gastrin releasing peptide receptor.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
B Campbell et al.
The American journal of physiology, 261(1 Pt 1), G16-G21 (1991-07-01)
Endocrine cells in the acid-secreting part of the avian stomach, the proventriculus, contain two forms of gastrin-releasing peptide (GRP) of 27 and 6 residues, respectively. We have examined the actions of exogenous GRP-27 and GRP-6 and endogenously released GRP in
Branimir Zogovic et al.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 301(5), R1486-R1494 (2011-08-19)
Bombesin, a 14 amino-acid peptide, is pressor when administered intravenously in rat and pressor and sympathoexcitatory when applied intracerebroventricularly. To determine the spinal effects of bombesin, the peptide was administered acutely in the intrathecal space at around thoracic spinal cord
ICI 216140 and other potent in vivo antagonist analogs of bombesin/gastrin-releasing peptide.
Camble, R., et al.
Peptides: Chemistry, Structure and Biology, Proceedings of the Eleventh American Peptide Symposium, 174-174 (1989)