Fortfahren mit
HT90432
Safranin O -Lösung
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 121,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116121
€ 121,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
0.6%
pH
8.5
application(s)
hematology
histology
microbiology
storage temp.
room temp
Application
Für die Verwendung im Sigma Gramfärbungsverfahren, HT90.
Other Notes
Zertifiziertes Safranin 0.6% in 20%igem Ethanol, SD3A.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1804HT3024HT110216
concentration
0.6%
concentration
40 g/L
concentration
-
concentration
0.5 % (w/v) in water
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
shelf life
Expiry date on the label
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label
shelf life
Expiry date on the label.
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Safranin O -Lösung
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
100.0 °F - closed cup
flash_point_c
37.8 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)