Fortfahren mit
HT8028
Malachitgrün-Lösung -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 93,20
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116121
€ 93,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
technique(s)
microbe id | staining: suitable
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Für die Verwendung mit Carbol-Fuchsin (HT80-1) im Sigma Säurefeste Färbung-Verfahren Nr. HT80. Agiert sowohl als Gegenfärbung als auch als Differentiator.
Other Notes
Malachitgrünoxalat (zertifiziert), 1.5%; Essigsäure, 10%; und Glycerin, 17%, in deionisiertem Wasser.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HT80216HT70116HT254
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Malachitgrün-Lösung -Lösung
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Can the HT8028 Malachite Green solution be used as a spore stain?
    1 answer
    1. The Malachite Green solution (HT8028-250ml and HT80616-500ml) has not been tested for use in various procedures to stain spores. There is a Schaefer and Fulton Modification of the Wirtz Spore stain, which lists the formulation for the Malachite Green solution as simply 5% malachite green solution in water. However, the HT80 procedure lists a different formulation for the Malachite Green solution intended for use in staining Acid Fast Bacillus (AFB), which contains malachite green oxalate, acetic acid, and glycerol in deionized water. Given the difference in formulations and the inclusion of an acid differentiator in the HT802 formulations, no claims can be made that this solution is suitable for staining spores. The solution might work, or it might not.
      A better option might be to order kit 04551-1kt-F, the Schaeffer and Fulton Spore Stain kit, which consists of a 5% solution of Malachite Green as the first component, and a Safranin O solution 0.5% as the second component.