Fortfahren mit
HT80116
Carbol-Fuchsin-Lösung
Synonym(e):
4,4′-[(4-Iminocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)methylen]bis(2-methylanilin)-Hydrochlorid, Pararosanilin
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 354,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116121
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
€ 354,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solution
Quality Segment
IVD
for in vitro diagnostic use
technique(s)
microbe id | staining: suitable
pH
4.4
application(s)
hematology
histology
microbiology
storage temp.
room temp
InChI
1S/C21H21N3.ClH/c1-13-11-16(5-9-19(13)23)21(15-3-7-18(22)8-4-15)17-6-10-20(24)14(2)12-17;/h3-12,22H,23-24H2,1-2H3;1H
InChI key
YCIVZWKFFBDLTG-UHFFFAOYSA-N
Application
Für die Verwendung mit dem Säurefeste Färbung-Verfahren Nr. HT80 mit Malachitgrün Gegenfärbung Produkt-Nr. HT80-2
Other Notes
Pararosanilin (zertifiziert), 0.85%; Phenol, 2.5%; Glycerin, 5%; DMSO, 5% und Ethylalkohol, 5% in deionisiertem Wasser
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.09215HT8018HT151
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
form
solution
form
liquid
form
solution
form
solution
application(s)
hematology
histology
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
storage temp.
room temp
storage temp.
15-25°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
pH
4.4
pH
-
pH
4.4
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carbol-Fuchsin-Lösung
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
569-61-9 + 64-17-5
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)