Fortfahren mit
HT101128
Bouin-Lösung
histological fixative
Synonym(e):
Bouin-Lösung
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
4 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 425,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
MDL number:
€ 425,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label
composition
acetic acid, 5% , formaldehyde, 9% , picric acid, 0.9%
color
yellow
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Bouin′s solution is a noncoagulant yellow stain fixative. It imposes shrinkage on tissues when used as preservative due to its picric acid component. It is majorly used in ureteroscopic biopsies. It preserves morphological and nuclear information in tissues upon fixation.
Application
Hergestellt mit gesättigter Pikrinsäure, Formaldehyd und Essigsäure. Exzellentes Fixiermittel zur Erhaltung der weichen und empfindlichen Strukturen. Es dient als Beize in verschiedenen Trichrom-Verfahren.
Bouin′s solution has been used:
  • in the staining of human liver biopsy tissue samples for two-photon excited fluorescence (TPEF) and second-harmonic generation (SHG) imaging
  • in the fixation of rat ovaries for the observing follicle cells using microscopy
  • in the fixation of gonads of crab for morphological and histological analysis
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HT101323285745253
color
yellow
color
yellow
color
-
color
-
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
composition
acetic acid, 5% , picric acid, 0.9% , formaldehyde, 9%
composition
acetic acid, 5% , formaldehyde, 9% , picric acid, 0.9%
composition
-
composition
-
shelf life
Expiry date on the label
shelf life
Expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bouin-Lösung
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
50-00-0 + 67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)