This product is a Gold chloride solution prepared at 200 mg/dL in deionized water, which is approximately 0.20%. The purity of the gold starting material is not reported.
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 128,00 |
Über diesen Artikel
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
200 mg/dL in deionized water
technique(s)
titration: suitable
application(s)
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl[Au](Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH/h;4*1H/q+3;;;;/p-3
InChI key
VDLSFRRYNGEBEJ-UHFFFAOYSA-K
Application
Used in procedure HT100 for the toning of sections stained with the Silver Methanamine procedure
Other Notes
Goldchlorid, 0.2% wässrige Lösung
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| concentration 200 mg/dL in deionized water | concentration 30 wt. % in dilute HCl | concentration 2 g/dL | concentration - |
| application(s) hematology | application(s) - | application(s) hematology | application(s) - |
| form solution | form liquid | form solution | form powder |
| Quality Level 500 | Quality Level 200 | Quality Level 500 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. room temp | storage temp. - |
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
こちらの塩化金溶液は、何パーセントとなりますでしょうか。