Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
blue
feature
fits beaker size 125 to 500 mL
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS8882A
General description
The Lead Ring is perfect for stabilizing vessels and labware or for water bath immersions.
Features and Benefits
- Vinyl-coated lead ring will not mark or scratch benchtops and labware
- O-Shape Style
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vinyl-Coated Lead Ring ("O" shape)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| HS8882A-1EA | 04065265823074 |