Fortfahren mit
HS206203
Pipette Stand
acrylic, to hold, 3 pipette(s), clear
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 49,10
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121800
Material:
acrylic , clear
€ 49,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
acrylic , clear
feature
to hold 3 pipette(s)
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS206203
L × W × H
153 mm × 172 mm × 206.4 mm
General description
The Pipette Stand offers convenient and safe storage.
Features and Benefits
  • 6-Place Pipette Holder (1 in (25mm) Upper Slot, 0.8 in (20mm) Lower Slot)
  • Designed to hold most major pipette brands
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HS20620HS20613CHS20613E
Pipette Stand acrylic, to hold, 3 pipette(s), clear
HS206203
Pipette Stand
Pipette Stand acrylic, to hold, 6 pipette(s), clear
HS20620
Pipette Stand
Pipette Stand acrylic, to hold, 6 pipette(s), blue
HS20613C
Pipette Stand
Pipette Stand acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS), to hold, 6 pipette(s), blue
HS20613E
Pipette Stand
description
acrylic, to hold, 3 pipette(s), clear
description
acrylic, to hold, 6 pipette(s), clear
description
acrylic, to hold, 6 pipette(s), blue
description
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS), to hold, 6 pipette(s), blue
material
acrylic , clear
material
acrylic , clear
material
acrylic , blue
material
acrylic , acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) , blue
L × W × H
153 mm × 172 mm × 206.4 mm
L × W × H
295.3 mm × 172 mm × 203.2 mm
L × W × H
295.3 mm × 172 mm × 203.2 mm
L × W × H
295.3 mm × 172 mm × 203.2 mm
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS206203
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS20620
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS20613C
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS20613E
feature
to hold 3 pipette(s)
feature
to hold 6 pipette(s)
feature
to hold 6 pipette(s)
feature
to hold (pipettes), to hold 6 pipette(s)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pipette Stand
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)