Fortfahren mit
HS15996C
Premium slide box
50 place, cork lining, white plastic
Synonym(e):
Schiebekasten, slide box microscope, slide storage, slide storage box
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41123302
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS15996C
Feature:
Holds 50 x slides 76x26 mm
Material:
nickel closure, white plastic
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
nickel closure, white plastic
feature
Holds 50 x slides 76x26 mm
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15996C
L × W × H
209 × 86 × 35 mm
Features and Benefits
Slide boxes are perfect for storage or transportation of standard size slides (100 (50 back to back) x 75 mm and 1 x 3").
  • Molded, rigid boxes securely hold slides in grooved slots
  • Durable ABS plastic boxes are available with cork lining only
  • Both the lining and the slots are numbered to correspond to the slide inventory sheet
  • Feature thumb-latch lock mechanism
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HS15996AHS15994EHS15994M
description
50 place, cork lining, white plastic
description
50 place, cork lining, blue plastic
description
100 place, cork lining, white plastic
description
100 place, foam, blue plastic
feature
Holds 50 x slides 76x26 mm
feature
Holds 50 x slides 76x26 mm
feature
Holds 100 x slides 76x26 mm
feature
Holds 100 x slides 76x26 mm
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15996C
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15996A
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15994E
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15994M
material
nickel closure, white plastic
material
blue plastic , nickel closure
material
nickel closure, white plastic
material
blue plastic , nickel closure
L × W × H
209 × 86 × 35 mm
L × W × H
209 × 86 × 35 mm
L × W × H
208 × 175 × 34 mm
L × W × H
208 × 175 × 34 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Premium slide box
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)