Fortfahren mit
HS15990B
Slide box
25 place, red
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41123302
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS15990B
Feature:
Holds 25 x slides 76x26 mm
Material:
polypropylene
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polypropylene
feature
Holds 25 x slides 76x26 mm
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15990B
size
141x92x30 mm
color
red
Features and Benefits
  • The slide box is made of durable polypropylene.
  • The box can hold either 25 or 100 standard slides (25 x 75 mm and 1 x 3 inches).
  • Latch locks keep hinged lids securely closed.
  • Stability is maximized by stacking feet.
  • Slide identification card - capacity 100 slides
  • No liner
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HS15990AHS15990CHS15991B
Slide box 25 place, red
HS15990B
Slide box
Slide box 25 place, blue
HS15990A
Slide box
Slide box 25 place, white
HS15990C
Slide box
Slide box 100 place, red
HS15991B
Slide box
description
25 place, red
description
25 place, blue
description
25 place, white
description
100 place, red
feature
Holds 25 x slides 76x26 mm
feature
Holds 25 x slides 76x26 mm
feature
Holds 25 x slides 76x26 mm
feature
Holds 100 x slides 76x26 mm
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15990B
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15990A
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15990C
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15991B
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
color
red
color
blue
color
white
color
red
size
141x92x30 mm
size
43x24x88 mm
size
141x92x30 mm
size
210x169x37 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Slide box
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)