Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.71
UNSPSC Code:
41121812
Material:
square white polystyrene
Packaging:
pack of 500 ea
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS1420C
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
square white polystyrene
size
large
packaging
pack of 500 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1420C
L × W × H
140 mm × 140 mm × 22 mm
color
white
General description
Flexible polystyrene boats feature smooth surfaces to provide accurate pour-outs with minimal sample loss.
Features and Benefits
- biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
- temperature range -10 to 70C
- disposable
- shallow with a wide, flat bottom to resist tipping
- rounded corners simplify transfer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS1420C | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS1420BB | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS1420B | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS120223 |
| material square white polystyrene | material square white polystyrene | material square white polystyrene | material square blue polystyrene |
| packaging pack of 500 ea | packaging pack of 500 ea | packaging pack of 500 ea | packaging pk of 500 ea |
| color white | color white | color white | color blue |
| L × W × H 140 mm × 140 mm × 22 mm | L × W × H 85 mm × 85 mm × 24 mm | L × W × H 85 mm × 85 mm × 24 mm | L × W × H (85 mm) × 84 mm × 24 mm |
| size large | size medium | size medium | size medium |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Weigh Boat
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?