Fortfahren mit
HS1420B
Weigh Boat
Medium, square white polystyrene, pack of 500 ea
Synonym(e):
weigh boat, weigh dish, weighing dish, weighing pan
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.71
UNSPSC Code:
41121812
Material:
square white polystyrene
Packaging:
pack of 500 ea
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS1420B
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
square white polystyrene
size
medium
packaging
pack of 500 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1420B
L × W × H
85 mm × 85 mm × 24 mm
color
white
General description
Flexible polystyrene boats feature smooth surfaces to provide accurate pour-outs with minimal sample loss.
Features and Benefits
  • biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
  • temperature range -10 to 70C
  • disposable
  • shallow with a wide, flat bottom to resist tipping
  • rounded corners simplify transfer
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HS1420BBHS1420CHS120223
Weigh Boat Medium, square white polystyrene, pack of 500 ea
HS1420B
Weigh Boat
Weigh Boat Medium, square white polystyrene, Anti-Static, pack of 500 ea
HS1420BB
Weigh Boat
Weigh Boat Large, square white polystyrene, pack of 500 ea
HS1420C
Weigh Boat
Weigh Boat Medium, square blue polystyrene, Anti-static, pk of 500 ea
HS120223
Weigh Boat
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1420B
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1420BB
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1420C
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120223
material
square white polystyrene
material
square white polystyrene
material
square white polystyrene
material
square blue polystyrene
packaging
pack of 500 ea
packaging
pack of 500 ea
packaging
pack of 500 ea
packaging
pk of 500 ea
size
medium
size
medium
size
large
size
medium
color
white
color
white
color
white
color
blue
L × W × H
85 mm × 85 mm × 24 mm
L × W × H
85 mm × 85 mm × 24 mm
L × W × H
140 mm × 140 mm × 22 mm
L × W × H
(85 mm) × 84 mm × 24 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Weigh Boat
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)