Fortfahren mit
HS120836
Micro Weigh Boats
white polystyrene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 33,20
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121812
Material:
white polystyrene
Packaging:
pkg of 250 ea
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific 120836
€ 33,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
white polystyrene
packaging
pkg of 250 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120836
L × W × H
25 mm × 8.9 mm × 7.5 mm
General description
Ideal for microbalance weighing and/or distribution of very small amounts of sampling material. They are made out of anti-static polystyrene (food grade compliant) and have a holding capacity of approximately 500 μL.
Features and Benefits
  • Easy to Handle
  • Large tabs make boats easy to use, position and hold, especially with forceps
  • Superb Sample Recovery
  • Inert material enables the boat and contents to be added to solutions to aid 100% sample recovery, where protocols allow
  • Anti-static properties prevent sample retention from static
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HS1423CHS1421CHS1423CC
Weigh Boat Large, square black polystyrene, pk of 500 ea
HS1423C
Weigh Boat
Weigh Boat Large, square blue polystyrene, pk of 500 ea
HS1421C
Weigh Boat
Weigh Boat Large, square black polystyrene, Anti-static, pk of 500 ea
HS1423CC
Weigh Boat
description
white polystyrene
description
Large, square black polystyrene, pk of 500 ea
description
Large, square blue polystyrene, pk of 500 ea
description
Large, square black polystyrene, Anti-static, pk of 500 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120836
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1423C
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1421C
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1423CC
material
white polystyrene
material
square black polystyrene
material
square blue polystyrene
material
square black polystyrene
packaging
pkg of 250 ea
packaging
pk of 500 ea
packaging
pk of 500 ea
packaging
pk of 500 ea
L × W × H
25 mm × 8.9 mm × 7.5 mm
L × W × H
(140 mm) × 140 mm × 22 mm
L × W × H
(140 mm) × 140 mm × 22 mm
L × W × H
(140 mm) × 140 mm × 22 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)