HPA078004
Anti-PHOX2A
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
Synonym(e):
ARIX, CFEOM2, FEOM2, PMX2A
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Produktlinie
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human
Erweiterte Validierung
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
Immunogene Sequenz
AAELLKAWQPAESGPGPFSGVLSSFHRKPGPALKTNLF
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PHOX2A(401)
Verwandte Kategorien
Immunogen
Sequence
AAELLKAWQPAESGPGPFSGVLSSFHRKPGPALKTNLF
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Verlinkung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable