Wichtige Dokumente
HLTUD1814
MISSION® Lenti microRNA Inhibitor, Human
hsa-miR-4753-5p
Synonym(e):
Tough Decoy, TuD
About This Item
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
liquid
Konzentration
≥1x106 VP/ml (via p24 assay)
Methode(n)
capture ELISA: 106 TU/mL using p24 (Volume 200 uL)
Ausgereifte Sequenz
CAAGGCCAAAGGAAGAGAACAG
Sanger-Hinterlegungsnummer ausgereifte/nicht ausgereifte Sequenzen
Sanger microRNA-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
- Allows for potent inhibition of the desired miRNA
- Lentiviral delivery format allows for efficient delivery of the inhibitor into a wide variety of cell types
- Enables long-term inhibition without repeat transfection
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)