Fortfahren mit
H9149
α-Hydroxyalprazolam
powder, ≥98% (TLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 928,00
€ 788,80
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H13ClN4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
324.76
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
€ 788,80
Listenpreis€ 928,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
drug control
Home Office Schedule 4.1; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
color
white to off-white
solubility
methylene chloride: ~20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
SMILES string
OCc1nnc2CN=C(c3ccccc3)c4cc(Cl)ccc4-n12
InChI
1S/C17H13ClN4O/c18-12-6-7-14-13(8-12)17(11-4-2-1-3-5-11)19-9-15-20-21-16(10-23)22(14)15/h1-8,23H,9-10H2
InChI key
ZURUZYHEEMDQBU-UHFFFAOYSA-N
Disclaimer
store dessicated and protected from light
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z0292A3009A7755
assay
≥98% (TLC)
assay
~98% (HPLC)
assay
≥98.00% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
drug control
Home Office Schedule 4.1; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
-
drug control
-
drug control
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
methylene chloride: ~20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
methanol: 1.96-2.04 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
chloroform: 49-51 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
methanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)