Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 479,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Ac-Hirudin Fragment 55-65 non-sulfated, ≥97% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC(C)C(NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(C)=O)C(=O)N2CCCC2C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(Cc3ccc(O)cc3)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C66H92N12O25/c1-6-34(4)55(77-59(95)42(22-27-53(88)89)70-56(92)39(19-24-50(82)83)71-61(97)45(30-36-11-8-7-9-12-36)76-63(99)47(32-54(90)91)68-35(5)79)65(101)78-28-10-13-48(78)64(100)72-41(21-26-52(86)87)57(93)69-40(20-25-51(84)85)58(94)75-46(31-37-14-16-38(80)17-15-37)62(98)74-44(29-33(2)3)60(96)73-43(66(102)103)18-23-49(67)81/h7-9,11-12,14-17,33-34,39-48,55,80H,6,10,13,18-32H2,1-5H3,(H2,67,81)(H,68,79)(H,69,93)(H,70,92)(H,71,97)(H,72,100)(H,73,96)(H,74,98)(H,75,94)(H,76,99)(H,77,95)(H,82,83)(H,84,85)(H,86,87)(H,88,89)(H,90,91)(H,102,103)
InChI key
IEAUQSWIFZNYCL-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description ≥97% (HPLC) | description ≥97% (HPLC) |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
![[Tyr(SO3H)63]-Hirudin Fragment 54-65 ≥95% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/401/056/a0ac1972-7f9e-45b9-8e32-74f3f275e097/640/a0ac1972-7f9e-45b9-8e32-74f3f275e097.png)