Merck
A3832
Adrenomedullin Fragment 22-52 human
≥97% (HPLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C159H252N46O48
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
3575.98
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Adrenomedullin Fragment 22-52 human, ≥97% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... ADM(133)
Biochem/physiol Actions
Adrenomedullin Fragment 22-52 [ADM22-52] is used as an adrenomedullin (ADM) receptor antagonist to study the functions and mechanism of action of ADM signaling. ADM(22-52) is used to differentiate adrenomedullin binding sites in various cells and tissues.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)